Octiltrietoxisilano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
338080250 338081000
ACRO338080250EA 34.9 EUR
ACRO338080250 ACRO338081000
Octiltrietoxisilano 97%
Octiltrietoxisilano
Formula: C₁₄H₃₂O₃Si
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039883
Núm. CAS: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %