Octiltrietoxisilano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L04407.18
L04407.30
L04407.0B
L04407.18EA
34.3
EUR
L04407.18
L04407.30
L04407.0B
Octiltrietoxisilano 95%
Octiltrietoxisilano
Purity: 95%
CAS No.: 2943-75-1
Molecular Formula: CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3
Formula Weight: 276.49
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point:
Formula:
C₁₄H₃₂O₃Si Pto. Ebullición: 265 °C Pto. de fusión: < –40 °C Densidad: 0,878 Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039883 Núm. CAS: 2943-75-1 EINECS: 220-941-2 |