Propiltrimetoxisilano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trimetoxi(propil)silano
B21033.14
B21033.22
B21033.36
B21033.14EA
27.4
EUR
B21033.14
B21033.22
B21033.36
Propiltrimetoxisilano ≥98%
Propiltrimetoxisilano
Purity: 98+%
CAS No.: 1067-25-0
Molecular Formula: CH3(CH2)2Si(OCH3)3
Formula Weight: 164.28
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.3900
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 2070458
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00043026
Formula:
C₆H₁₆O₃Si MW: 164,28 g/mol Pto. Ebullición: 142…143 °C Densidad: 0,935 Pto. de inflamación: 34 °C (93 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043026 Núm. CAS: 1067-25-0 EINECS: 213-926-7 ADR: 3,III |