(3-Mercaptopropil)trietoxisilan ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Trietoxisililpropano-1-tiol
B21191.14
B21191.22
B21191.14EA
92.6
EUR
B21191.14
B21191.22
(3-Mercaptopropil)trietoxisilan ≥94%
(3-Mercaptopropil)trietoxisilan
Purity: 94%
CAS No.: 14814-09-6
Molecular Formula: C9H22O3SSi
Formula Weight: 238.42
Flash Point: 88°(190°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.98
Refractive Index: 1.4370
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 2039575
MDL No.: MFCD00053924
Formula:
HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ MW: 238,42 g/mol Pto. Ebullición: 210 °C Densidad: 0,98 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053924 Núm. CAS: 14814-09-6 EINECS: 238-883-1 |