(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano 85% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
174650500 174652500
ACRO174650500EA 61 EUR
ACRO174650500 ACRO174652500
(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano 85% tech.
(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano
Formula: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Pto. Ebullición: 215 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004901
Núm. CAS: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %