(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano 95%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Trimetoxisililpropano-1-tiol

B23726.14 B23726.22 B23726.36
B23726.14EA 36 EUR
B23726.14 B23726.22 B23726.36
(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano 95%
(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano

Purity: 95% CAS No.: 4420-74-0 Molecular Formula: C6H16O3SSi Formula Weight: 196.34 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.4430 Melting Point: -50° Boiling Point: 213-215° Beilstein Reference: 2038119 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00004901

Formula: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 196,34 g/mol
Pto. Ebullición: 213…215 °C
Pto. de fusión: < –50 °C
Densidad: 1,050
Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004901
Núm. CAS: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR