Di-terc-butilestaño dicloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
39619.02 39619.04
39619.02EA 47.6 EUR
39619.02 39619.04
Di-terc-butilestaño dicloruro ≥98%
Di-terc-butilestaño dicloruro
Purity: 98% CAS No.: 19429-30-2 Molecular Formula: C8H18Cl2Sn Formula Weight: 303.83 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Acrid Melting Point: 42-43° Boiling Point: 66°/3mm UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00009854
Formula: C₈H₁₈Cl₂Sn
Pto. Ebullición: 66 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 42…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009854
Núm. CAS: 19429-30-2
EINECS: 243-051-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II