Dibutilestaño dicloruro 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
194872500 194870250
ACRO194872500EA 99.1 EUR
ACRO194872500 ACRO194870250
Dibutilestaño dicloruro 97%
Dibutilestaño dicloruro
Formula: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303,85 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 39…41 °C
Densidad: 1,4 g/cm³
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000518
Núm. CAS: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %