Dibutilestaño dicloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: DBTC, Dicloruro de dibutilestaño, Diclorodibutilestannano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04184.0250 8.04184.1000 8.04184.9030
8.04184.0250EA 91 EUR
8.04184.0250 8.04184.1000 8.04184.9030
Dibutilestaño dicloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dibutilestaño dicloruro
Formula: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303.85 g/mol
Pto. Ebullición: 275
Pto. de fusión: 37…39 °C
Densidad: 1.37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000518
Núm. CAS: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 3146
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.32 g/l (20 °C)
Melting Point 37 - 41 °C
Molar Mass 303.85 g/mol
Boiling Point 148 °C (16 hPa)
Vapor Pressure 0.0016 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.37 - 1.40 g/cm3 (20 °C)