Diclorodietilgermano
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
34108.06 34108.14
34108.06EA 459 EUR
34108.06 34108.14
Diclorodietilgermano
Diclorodietilgermano
CAS No.: 13314-52-8 Molecular Formula: (C2H5)2GeCl2 Formula Weight: 201.64 Flash Point: 63°(145°F) Physical Form: Liquid Density: 1.372 Refractive Index: 1.4710 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Acrid Melting Point: -37° Boiling Point: 175° Solubility: Decomposes in water and NH3. Soluble in organic solvents UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013589
As an intermediate
Formula: C₄H₁₀Cl₂Ge
Pto. Ebullición: 175 °C
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 1,372
Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013589
Núm. CAS: 13314-52-8
EINECS: 236-344-5
UN: 3265
ADR: 8,II