Clorodimetilsilano 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimetilclorosilano
162840100 162840500 162842500
ACRO162840100EA 24.7 EUR
ACRO162840100 ACRO162840500 ACRO162842500
Clorodimetilsilano 97%
Clorodimetilsilano
Formula: C₂H₇ClSi
MW: 94,62 g/mol
Pto. Ebullición: 34,6 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –111 °C
Densidad: 0,85 g/cm³
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000495
Núm. CAS: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2924
ADR: 3,I
IR: 01-2119486782-25
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3815 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %