Clorodimetilsilano 97%, barras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13113.AB
A13113.AD
A13113.AK
A13113.ABEA
30.1
EUR
A13113.AB
A13113.AD
A13113.AK
Clorodimetilsilano 97%, barras
Clorodimetilsilano
Purity: 97%
CAS No.: 1066-35-9
Molecular Formula: C2H7ClSi
Formula Weight: 94.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.3830
Odour: Acrid
Melting Point: -111°
Boiling Point: 34-36°
Beilstein Reference: 1633434
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000495
Formula:
C₂H₇ClSi Pto. Ebullición: 34…36 °C Pto. de fusión: –111 °C Densidad: 0,869 Pto. de inflamación: –28 °C (–18 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000495 Núm. CAS: 1066-35-9 EINECS: 213-912-0 UN: 2924 ADR: 3,I IR: 01-2119486782-25 |