Dimetildiclorosilano 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloro(dimetil)silano
113310010 113310050 113312500
ACRO113310010EA 129 EUR
ACRO113310010 ACRO113310050 ACRO113312500
Dimetildiclorosilano 99+%
Dimetildiclorosilano
Formula: C₂H₆Cl₂Si
Pto. Ebullición: 70 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: –9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000491
Núm. CAS: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
IR: 01-2119437250-51
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95
BSC Certification Passes