Dimetildiclorosilano 99%, barras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloro(dimetil)silano
L12133.22 L12133.36 L12133.0B
L12133.22EA 50.1 EUR
L12133.22 L12133.36 L12133.0B
Dimetildiclorosilano 99%, barras
Dimetildiclorosilano
Purity: 99% CAS No.: 75-78-5 Molecular Formula: C2H6Cl2Si Formula Weight: 129.06 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4045 Melting Point: ca -76° Boiling Point: 70-71° Beilstein Reference: 605287 UN No.: 1162 MDL No.: MFCD00000491
Formula: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129.06 g/mol
Pto. Ebullición: 70…71 °C
Pto. de fusión: ∼–76 °C
Densidad: 1.068
Pto. de inflamación: –5 °C (23 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000491
Núm. CAS: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3 II
IR: 01-2119437250-51