Dimetilestaño dicloruro 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
347820050 347820250 347821000
ACRO347820050EA 68.7 EUR
ACRO347820050 ACRO347820250 ACRO347821000
Dimetilestaño dicloruro 95%
Dimetilestaño dicloruro
Formula: C₂H₆Cl₂Sn
Pto. Ebullición: 188…190 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 103…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000517
Núm. CAS: 753-73-1
EINECS: 212-039-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 110 °C
Titration Argentometric ≥94 %