Dimetilestaño dicloruro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
71142.04
71142.18
71142.04EA
39.8
EUR
71142.04
71142.18
Dimetilestaño dicloruro
Dimetilestaño dicloruro
CAS No.: 753-73-1
Molecular Formula: (CH3)2SnCl2
Formula Weight: 219.69
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 103-105°
Boiling Point: 185-190°
Beilstein Reference: 3660508
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00000517
Formula:
C₂H₆Cl₂Sn Pto. Ebullición: 185…190 °C Pto. de fusión: 103…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000517 Núm. CAS: 753-73-1 EINECS: 212-039-2 UN: 3146 ADR: 6.1,II |