Óxido de dibutilestano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dibutilestaño óxido, Dibutiloxoestannano, Óxido de di-n-butilestano, Di-n-butilestaño óxido
179361000 179365000
ACRO179361000EA 41 EUR
ACRO179361000 ACRO179365000
Óxido de dibutilestano 98%
Óxido de dibutilestano
Formula: C₈H₁₈OSn
MW: 248,94 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001992
Núm. CAS: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Tin (Sn) ≥47 %
Volatile matter ≤0.5 %