Óxido de dibutilestano
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dibutilestaño óxido, Dibutiloxoestannano, Óxido de di-n-butilestano, Di-n-butilestaño óxido
14117.18 14117.A1
14117.18EA 32.6 EUR
14117.18 14117.A1
Óxido de dibutilestano
Óxido de dibutilestano
CAS No.: 818-08-6 Molecular Formula: C8H18OSn Formula Weight: 248.92 Physical Form: Powder Density: 1.58 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4126243 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00001992
Formula: C₈H₁₈OSn
MW: 248.94 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1.58
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001992
Núm. CAS: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3146
ADR: 6.1 II