Óxido de dibutilestano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Dibutilestaño óxido, Dibutiloxoestannano, Óxido de di-n-butilestano, Di-n-butilestaño óxido
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03539.0005 8.03539.0250 8.03539.9025
8.03539.0005EA 35.5 EUR
8.03539.0005 8.03539.0250 8.03539.9025
Óxido de dibutilestano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Óxido de dibutilestano
Formula: C₈H₁₈OSn
MW: 248.94 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Densidad: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001992
Núm. CAS: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.004 g/l (20 °C)
Molar Mass 248.94 g/mol
Bulk Density 650 - 750 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Density 1.5 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 525 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material