Óxido de dimetilestano
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
71164.04
71164.09
71164.18
71164.04EA
50.8
EUR
71164.04
71164.09
71164.18
Óxido de dimetilestano
Óxido de dimetilestano
CAS No.: 2273-45-2
Molecular Formula: (CH3)2SnO
Formula Weight: 166.77
Physical Form: Powder
Melting Point: dec.
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00013838
Formula:
C₂H₆OSn Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013838 Núm. CAS: 2273-45-2 EINECS: 218-881-7 UN: 3146 ADR: 6.1,III |