Óxido de dioctilestano
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
71193.14 71193.22 71193.36
71193.14EA 30.9 EUR
71193.14 71193.22 71193.36
Óxido de dioctilestano
Óxido de dioctilestano
CAS No.: 870-08-6 Molecular Formula: (C8H17)2SnO Formula Weight: 361.14 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 245-248° dec. MDL No.: MFCD00013839
Formula: C₁₆H₃₄OSn
Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 245…248 °C (desc.)
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013839
Núm. CAS: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III