Bromotrimetilsilano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
186650050 186650250 186651000 186655000
ACRO186650050EA 34.5 EUR
ACRO186650050 ACRO186650250 ACRO186651000 ACRO186655000
Bromotrimetilsilano 98%
Bromotrimetilsilano
Formula: C₃H₉BrSi
Pto. Ebullición: 79 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000048
Núm. CAS: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %