Bromotrimetilsilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14324.0010 8.14324.0100
8.14324.0010EA 55.3 EUR
8.14324.0010 8.14324.0100
Bromotrimetilsilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bromotrimetilsilano
Formula: C₃H₉BrSi
Pto. Ebullición: 79 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000048
Núm. CAS: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 153.09 g/mol
Boiling Point 79 °C
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.4211 (25 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)