Triisopropilclorosilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17376.18
A17376.09
A17376.30
A17376.18EA
284
EUR
A17376.18
A17376.09
A17376.30
Triisopropilclorosilano ≥97%
Triisopropilclorosilano
Purity: 97+%
CAS No.: 13154-24-0
Molecular Formula: [(CH3)2CH]3SiCl
Formula Weight: 192.81
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4535
Odour: Acrid
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 1737446
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00009656
Formula:
C₉H₂₁ClSi Pto. Ebullición: 200 °C Densidad: 0,908 Pto. de inflamación: 62 °C (144 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009656 Núm. CAS: 13154-24-0 UN: 2987 ADR: 8,II |