Tributilestaño cloruro 95% tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de tributilestaño, Clorotributilestannano
139351000 139355000
ACRO139351000EA 53.8 EUR
ACRO139351000 ACRO139355000
Tributilestaño cloruro 95% tech.
Tributilestaño cloruro
Formula: C₁₂H₂₇ClSn
MW: 325,51 g/mol
Pto. Ebullición: 171…173 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 1,2 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Número MDL: MFCD00000521
Núm. CAS: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 %