Tributilestaño cloruro 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de tributilestaño, Clorotributilestannano
A10746.0B
A10746.18
A10746.30
A10746.0BEA
277
EUR
A10746.0B
A10746.18
A10746.30
Tributilestaño cloruro 96%
Tributilestaño cloruro
Purity: 96%
CAS No.: 1461-22-9
Molecular Formula: C12H27ClSn
Formula Weight: 325.51
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -19°
Boiling Point: 171-173°/25mm
Beilstein Reference: 3535715
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00000521
Formula:
C₁₂H₂₇ClSn MW: 325,51 g/mol Pto. Ebullición: 171…173 °C (25 mmHg) Pto. de fusión: –19 °C Densidad: 1,200 Pto. de inflamación: 120 °C (248 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000521 Núm. CAS: 1461-22-9 EINECS: 215-958-7 UN: 2788 ADR: 6.1,II |