Clorotrietilsilano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
215940250 215941000 215945000
ACRO215940250EA 87.6 EUR
ACRO215940250 ACRO215941000 ACRO215945000
Clorotrietilsilano 99%
Clorotrietilsilano
Formula: C₆H₁₅ClSi
Pto. Ebullición: 142…144 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000507
Núm. CAS: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %