Clorotrietilsilano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trietilclorosilano
A15547.09
A15547.18
A15547.30
A15547.09EA
48.2
EUR
A15547.09
A15547.18
A15547.30
Clorotrietilsilano ≥98%
Clorotrietilsilano
Purity: 98+%
CAS No.: 994-30-9
Molecular Formula: C6H15ClSi
Formula Weight: 150.73
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Pungent
Melting Point: ca -75°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 1732860
UN No.: 2986
MDL No.: MFCD00000507
Formula:
C₆H₁₅ClSi MW: 150.72 g/mol Pto. Ebullición: 145…147 °C Pto. de fusión: ∼–75 °C Densidad: 0.899 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000507 Núm. CAS: 994-30-9 EINECS: 213-615-6 UN: 2986 |