Clorotrimetilsilano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trimetilclorosilano
A13651.AC
A13651.AE
A13651.AP
A13651.AU
A13651.ACEA
25.7
EUR
A13651.AC
A13651.AE
A13651.AP
A13651.AU
Clorotrimetilsilano ≥98%
Clorotrimetilsilano
Purity: 98+%
CAS No.: 75-77-4
Molecular Formula: C3H9ClSi
Formula Weight: 108.64
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3887
Odour: Chlorine-like
Melting Point: -58°
Boiling Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1209232
UN No.: 1298
MDL No.: MFCD00000502
Formula:
C₃H₉ClSi Pto. Ebullición: 56…58 °C Pto. de fusión: –58 °C Densidad: 0,856 Pto. de inflamación: –27 °C (–16 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000502 Núm. CAS: 75-77-4 EINECS: 200-900-5 UN: 1298 ADR: 3,II IR: 01-2119457596-25 |