Clorotrimetilsilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trimetilclorosilano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18737.0100 8.18737.0500 8.18737.9023
8.18737.0100EA 39.1 EUR
8.18737.0100 8.18737.0500 8.18737.9023
Clorotrimetilsilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Clorotrimetilsilano
Formula: C₃H₉ClSi
Pto. Ebullición: 59 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000502
Núm. CAS: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3 (8),II
IR: 01-2119457596-25
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 108.64 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 250 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 1.5 - 46 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid