Tributilestaño fluoruro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39602.14
39602.06
39602.14EA
164
EUR
39602.14
39602.06
Tributilestaño fluoruro
Tributilestaño fluoruro
CAS No.: 1983-10-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3SnF
Formula Weight: 309.04
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00013547
Formula:
C₁₂H₂₇FSn Pto. de fusión: 248…252 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013547 Núm. CAS: 1983-10-4 EINECS: 217-847-9 UN: 3146 ADR: 6.1,III |