Tributilestaño hidruro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
215730100
215730500
215732500
ACRO215730100EA
49
EUR
ACRO215730100
ACRO215730500
ACRO215732500
Tributilestaño hidruro 97%
Tributilestaño hidruro
Formula:
C₁₂H₂₈Sn Pto. Ebullición: 80 °C (,4 mmHg) Pto. de fusión: ? 0 °C Densidad: 1,08 g/cm³ Pto. de inflamación: 40 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009416 Núm. CAS: 688-73-3 EINECS: 211-704-4 UN: 2788 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |