Tributilestaño hidruro 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol 250-1000 ppm
A13298.09
A13298.14
A13298.18
A13298.22
A13298.30
A13298.09EA
61.7
EUR
A13298.09
A13298.14
A13298.18
A13298.22
A13298.30
Tributilestaño hidruro 97% estabilizado
Tributilestaño hidruro
stabilised with 250-1000ppm BHT
Purity: 97%
CAS No.: 688-73-3
Molecular Formula: C12H28Sn
Formula Weight: 291.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Odourless
Melting Point: 0-1°
Boiling Point: 68-74°/0.3mm
Beilstein Reference: 3587329
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00009416
Formula:
C₁₂H₂₈Sn Pto. Ebullición: 68…74 °C (0,3 mmHg) Pto. de fusión: 0…1 °C Densidad: 1,098 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009416 Núm. CAS: 688-73-3 EINECS: 211-704-4 UN: 2929 ADR: 6.1,II |