Tributilestaño metanolato 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Metanolato de tributilestaño
212090100 212090250 212091000
ACRO212090100EA 52.8 EUR
ACRO212090100 ACRO212090250 ACRO212091000
Tributilestaño metanolato 97%
Tributilestaño metanolato
Formula: C₁₃H₃₀OSn
MW: 321,09 g/mol
Pto. Ebullición: 97…97,5 °C
Densidad: 1,11 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009419
Núm. CAS: 1067-52-3
EINECS: 213-933-5
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4726 to 1.4746 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥96.0 %