Tributilestaño metanolato ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Metanolato de tributilestaño
A13355.22
A13355.30
A13355.22EA
251
EUR
A13355.22
A13355.30
Tributilestaño metanolato ≥97%
Tributilestaño metanolato
Purity: 97%
CAS No.: 1067-52-3
Molecular Formula: C13H30OSn
Formula Weight: 321.09
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 124-126°/4mm
Beilstein Reference: 3600960
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009419
Formula:
C₁₃H₃₀OSn MW: 321,09 g/mol Pto. Ebullición: 124…126 °C (4 mmHg) Densidad: 1,120 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009419 Núm. CAS: 1067-52-3 EINECS: 213-933-5 UN: 2788 ADR: 6.1,III |