Triisopropilsilano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
214920100 214920500 214922500
ACRO214920100EA 53.4 EUR
ACRO214920100 ACRO214920500 ACRO214922500
Triisopropilsilano 98%
Triisopropilsilano
Formula: C₉H₂₂Si
Pto. Ebullición: 84…86 °C (35 mmHg)
Densidad: 0,773 g/cm³
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009657
Núm. CAS: 6485-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %