Tributilgermanio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
42688.03
42688.06
42688.03EA
162
EUR
42688.03
42688.06
Tributilgermanio ≥97%
Tributilgermanio
Purity: 97+%
CAS No.: 998-39-0
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3GeH
Formula Weight: 244.95
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.92
Refractive Index: 1.4508
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 123°/20mm
MDL No.: MFCD00077987
Reduction of benzylic chlorides
Formula:
C₁₂H₂₈Ge Pto. Ebullición: 123 °C (20 mmHg) Densidad: 0,92 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077987 Núm. CAS: 998-39-0 |