Trietilsilano 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
212920050 212920250 212921000 212925000
ACRO212920050EA 38.5 EUR
ACRO212920050 ACRO212920250 ACRO212921000 ACRO212925000
Trietilsilano 99%
Trietilsilano
Formula: C₆H₁₆Si
MW: 116,28 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -156,9 °C
Densidad: 0,72 g/cm³
Pto. de inflamación: –3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009018
Núm. CAS: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %