Trietilsilano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A10320.18
A10320.09
A10320.30
A10320.18EA
91.2
EUR
A10320.18
A10320.09
A10320.30
Trietilsilano ≥98%
Trietilsilano
Purity: 98+%
CAS No.: 617-86-7
Molecular Formula: C6H16Si
Formula Weight: 116.28
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -157°
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1098278
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009018
Formula:
C₆H₁₆Si MW: 116,28 g/mol Pto. Ebullición: 107…108 °C Pto. de fusión: –157 °C Densidad: 0,728 Pto. de inflamación: –6 °C (21 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009018 Núm. CAS: 617-86-7 EINECS: 210-535-3 UN: 1993 ADR: 3,II |