Trietilsilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18806.0010
8.18806.0050
8.18806.0010EA
39.2
EUR
8.18806.0010
8.18806.0050
Trietilsilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Trietilsilano
Formula:
C₆H₁₆Si Pto. Ebullición: 107 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –156,9 °C Densidad: 0,73 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –3 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009018 Núm. CAS: 617-86-7 EINECS: 210-535-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 116.28 g/mol |
Boiling Point | 107 - 109 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | -6 °C |
Refractive Index | 1.4117 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.73 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |