Trimetilsililacetileno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
203570050 203570250 203571000
ACRO203570050EA 90 EUR
ACRO203570050 ACRO203570250 ACRO203571000
Trimetilsililacetileno 98%
Trimetilsililacetileno
Formula: C₅H₁₀Si
Pto. Ebullición: 53 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,69 g/cm³
Pto. de inflamación: –34 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008569
Núm. CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3873 to 1.3903 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %