Trimetilsililacetileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12856.14 A12856.06 A12856.22
A12856.14EA 221 EUR
A12856.14 A12856.06 A12856.22
Trimetilsililacetileno ≥98%
Trimetilsililacetileno
Purity: 98% CAS No.: 1066-54-2 Molecular Formula: C5H10Si Formula Weight: 98.22 Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3900 Boiling Point: 52-53° Beilstein Reference: 906752 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008569
Formula: C₅H₁₀Si
Pto. Ebullición: 52…53 °C
Densidad: 0,710
Pto. de inflamación: <–34 °C (–29 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008569
Núm. CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
ADR: 3,II