Tetrabutilgermanio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
34119.06 34119.14 34119.03
34119.06EA 128 EUR
34119.06 34119.14 34119.03
Tetrabutilgermanio ≥99%
Tetrabutilgermanio
Purity: 99% CAS No.: 1067-42-1 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4Ge Formula Weight: 301.05 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 0.934 Refractive Index: 1.4571 Boiling Point: 277-279° MDL No.: MFCD00015224
Formula: C₁₆H₃₆Ge
Pto. Ebullición: 277…279 °C
Densidad: 0,934
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015224
Núm. CAS: 1067-42-1
EINECS: 213-929-3