Tetrabutilestaño ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
14115.22
14115.36
14115.22EA
59.3
EUR
14115.22
14115.36
Tetrabutilestaño ≥95%
Tetrabutilestaño
Purity: 95%
CAS No.: 1461-25-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4Sn
Formula Weight: 347.17
Flash Point: 107°(225°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.057
Refractive Index: 1.474
Odour: Mild
Melting Point: -97°
Boiling Point: 144-146°/10mm
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009422
Formula:
C₁₆H₃₆Sn Pto. Ebullición: 144…146 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: –97 °C Densidad: 1,057 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009422 Núm. CAS: 1461-25-2 EINECS: 215-960-8 UN: 2788 ADR: 6.1,III |