Tetrabutilestaño para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tetrabutilestannano, Tetra-n-butilestaño
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08278.0025 8.08278.0100
8.08278.0025EA 29.8 EUR
8.08278.0025 8.08278.0100
Tetrabutilestaño para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutilestaño
Formula: C₁₆H₃₆Sn
MW: 347.17 g/mol
Pto. Ebullición: 145
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009422
Núm. CAS: 1461-25-2
EINECS: 215-960-8
UN: 2788
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.008 g/l (20 °C)
Melting Point -97 °C
Molar Mass 347.15 g/mol
Boiling Point 140 °C (10 hPa)
Vapor Pressure 0.0014 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4742 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)