Tetraetilsilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 631-36-7
Molecular Formula: C8H20Si
Formula Weight: 144.33
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Recognizable
Melting Point: -82°
Boiling Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1732768
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009019
Formula:
C₈H₂₀Si Pto. Ebullición: 153…155 °C Pto. de fusión: –82 °C Densidad: 0,767 Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009019 Núm. CAS: 631-36-7 EINECS: 211-155-0 UN: 1993 ADR: 3,III |