Tetrametilsilano 99.9+% para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: TMS
138470250 138471000
ACRO138470250EA 52.8 EUR
ACRO138470250 ACRO138471000
Tetrametilsilano 99.9+% para espectroscopia RMN
Tetrametilsilano
Formula: C₄H₁₂Si
MW: 88.22 g/mol
Pto. Ebullición: 26…28 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0.64 g/cm³
Pto. de inflamación: –27 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008274
Núm. CAS: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≥99.90 %
Suitability (for 1H-NMR position ref.) Passes test
Elemental Analysis 6.09 to 6.59 % N