Tetrametilsilano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
268861000 268865000 268860025
ACRO268861000EA 87.8 EUR
ACRO268861000 ACRO268865000 ACRO268860025
Tetrametilsilano 99%
Tetrametilsilano
Formula: C₄H₁₂Si
Pto. Ebullición: 26,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,64 g/cm³
Pto. de inflamación: –27 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008274
Núm. CAS: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3575 to 1.3595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %