Tetrametilsilano 99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
TMS
A13148.14
A13148.22
A13148.14EA
41.9
EUR
A13148.14
A13148.22
Tetrametilsilano 99.9%
Tetrametilsilano
Purity: 99.9%
CAS No.: 75-76-3
Molecular Formula: C4H12Si
Formula Weight: 88.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3590
Odour: Mild
Melting Point: -100°
Boiling Point: 26-27°
Beilstein Reference: 1696908
Merck Reference: 14,9229
UN No.: 2749
MDL No.: MFCD00008274
Formula:
C₄H₁₂Si MW: 88.22 g/mol Pto. Ebullición: 26…27 °C Pto. de fusión: –100 °C Densidad: 0.646 Pto. de inflamación: –27 °C (–16 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008274 Núm. CAS: 75-76-3 EINECS: 200-899-1 UN: 2749 ADR: 3 I |