Tetrametilestaño 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
163980100 163980500
ACRO163980100EA 86 EUR
ACRO163980100 ACRO163980500
Tetrametilestaño 98%
Tetrametilestaño
Formula: C₄H₁₂Sn
Pto. Ebullición: 75 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –54 °C
Densidad: 1,29 g/cm³
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008278
Núm. CAS: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %